Learn More
Cytiva Membranas de inmunotransferencia de nitrocelulosa Protran™: BA83 Protran de 0.2 μm
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
Marca:  Cytiva 10401396
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11938915
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
  • Also available in circular formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
30 cm
30cm x 3m
High
Roll
0.2 μm
3 m
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
1 Each
Nitrocellulose