Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Marca: Cytiva 6791-1304
Detalles adicionales : Peso : 1.42890kg
Descripción
- Diámetro: 13mm
- Volumen de muestra de hasta 10 ml
- El bajo volumen de retención de <25 μl garantiza la máxima recuperación de la muestra
- Microfibra de vidrio opcional
- Formato de punta de tubo (opcional)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PVDF | |
Estéril | |
< 257 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 10 ml |
Filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Puradisc de 13 mm, estériles, 0,45 μm (50 unidades) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |