Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
128.25€ - 260.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 1,3 cm2 |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Tasa de presión | 5,2 bar (75 psi) |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11353295
|
Cytiva
6791-1302 |
PVDF | 0,2 μm | Luer macho |
260.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11354704
|
Cytiva
6791-1304 |
PVDF | 0,45 μm | Luer macho |
190.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11324664
|
Cytiva
6780-1302 |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | Luer macho |
181.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11363295
|
Cytiva
6780-1304 |
Poliestersulfona (PES) | 0,45 μm | Luer macho |
178.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11374654
|
Cytiva
6778-1302 |
PVDF | 0,2 μm | Punta del tubo |
228.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11394684
|
Cytiva
6786-1302 |
Nailon | 0.2μm | Luer macho |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11349234
|
Cytiva
6786-1301 |
Nylon | 0.1 μm | Male luer |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Adecuados para la filtración de suero, plasma y soluciones de cultivo de tejidos, así como de otras soluciones que contienen proteínas para las que se requiere una pérdida mínima de proteínas.
- Carcasa de polipropileno
- Esterilizables en autoclave
- Luer Lock hembra en lado de entrada; Luer Slip macho en lado de salida
Filtros de 4 mm de diám.
- Para muestras de hasta 2 ml
- Área de filtración:— 0.2 cm2 Volumen de retención (con purga de aire) < 7.5 μl
- Para muestras de hasta 10 ml
- Área de filtración: 1.3 cm2
- Volumen de retención (después de la purga de aire) < 25 μl
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1,3 cm2 | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 10 ml |
Estéril | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |