Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Brand: Cytiva 6778-1302
Additional Details : Peso : 0.19000kg
Description
- Diámetro: 13mm
- Volumen de muestra de hasta 10 ml
- El bajo volumen de retención de <25 μl garantiza la máxima recuperación de la muestra
- Microfibra de vidrio opcional
- Formato de punta de tubo (opcional)
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno | |
Punta del tubo | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |
PVDF | |
Estéril | |
< 257 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 10 ml |