Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
Marca: Cytiva 6756-2502
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- Polipropileno sin pigmentos
- Conectores Luer de entrada y salida estándares
- Formato de punta de tubo (opcional) para una dispensación precisa en un microvial
- Amplia variedad de membranas
- Opción estéril para aplicaciones críticas
Spezifikation
Celulosa regenerada | |
Filtración | |
50/paq. | |
Filtro de jeringa |
0,2 μm | |
Polipropileno | |
Whatman™ | |
25 mm |