Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
133.00€ - 405.00€
Specifications
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtración |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Línea de productos | Whatman™ |
Tipo | Filtro de jeringa |
Product Code | Brand | Tamaño de poro | N.° por paquete | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño de poro | N.° por paquete | Price | Quantity & Availability | ||||
16635695
|
Cytiva
6756-2502 |
0,2 μm | 50/paq. |
137.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16675695
|
Cytiva
6757-2502 |
0,2 μm | 200/paq. |
405.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16645695
|
Cytiva
6756-2504 |
0,45 μm | 50/paq. |
133.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16685695
|
Cytiva
6757-2504 |
0,45 μm | 200/paq. |
394.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Pigment-free polypropylene
- Standard inlet and outlet luer connectors
- Tube-tip format (optional) for accurate dispensing into a micro-vial
- Wide range of membranes
- Sterile option for critical applications
Specifications
Celulosa regenerada | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa |
Filtración | |
Whatman™ | |
25 mm |