Learn More
Filtros de jeringa de H-PTFE Whatman™ Puradisc
Filtro de jeringa de H-PTFE Puradisc contiene una membrana hidrofílica que es químicamente estable e inerte. La membrana de H-PTFE presenta un bajo nivel de fijación de proteínas y puede usarse tanto para disolventes orgánicos acuosos como agresivos.
Marca: Whatman products Cytiva 6773-1302
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg
Descripción
- Se puede utilizar con disolventes acuosos y disolventes orgánicos agresivos
- Adecuado para la preparación de muestras para una cromatografía de líquidos de alto rendimiento y de rendimiento ultra alto (HPLC y uHPLC)
- Elección del diámetro del filtro de jeringa de 13 mm o de 25 mm para adaptarse al volumen de muestra
- Opción de tamaños de poros de 0,2 μ m o de 0,45 μ m para retener una variedad de partículas
- Adecuado para la filtración rápida de muestras en jeringa
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
Luer macho | |
Hasta 10 ml |
Medio filtrante de politetrafluoroetileno hidrofílico (H-PTFE) | |
No estéril | |
Polipropileno sin pigmentos (PP) | |
200/paq. | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |