Learn More
Filtros de jeringa de H-PTFE Whatman™ Puradisc
Filtro de jeringa de H-PTFE Puradisc contiene una membrana hidrofílica que es químicamente estable e inerte. La membrana de H-PTFE presenta un bajo nivel de fijación de proteínas y puede usarse tanto para disolventes orgánicos acuosos como agresivos.
110.00€ - 2670.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Descripción | Medio filtrante de politetrafluoroetileno hidrofílico (H-PTFE) |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno sin pigmentos (PP) |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16541620
|
Whatman products Cytiva
6772-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 100/paq. |
218.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16581620
|
Whatman products Cytiva
6773-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 200/paq. |
820.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16521630
|
Whatman products Cytiva
6774-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 2000/paq. |
2670.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16551620
|
Whatman products Cytiva
6772-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 100/paq. |
218.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16591620
|
Whatman products Cytiva
6773-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 500/paq. |
820.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16531630
|
Whatman products Cytiva
6774-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 2000/paq. |
2670.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16561620
|
Whatman products Cytiva
6772-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 50/paq. |
110.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16501630
|
Whatman products Cytiva
6773-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 200/paq. |
324.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16541630
|
Whatman products Cytiva
6774-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 1000/paq. |
1345.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16571620
|
Whatman products Cytiva
6772-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 50/paq. |
110.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16511630
|
Whatman products Cytiva
6773-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 200/paq. |
324.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16551630
|
Whatman products Cytiva
6774-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1000/paq. |
1345.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Se puede utilizar con disolventes acuosos y disolventes orgánicos agresivos
- Adecuado para la preparación de muestras para una cromatografía de líquidos de alto rendimiento y de rendimiento ultra alto (HPLC y uHPLC)
- Elección del diámetro del filtro de jeringa de 13 mm o de 25 mm para adaptarse al volumen de muestra
- Opción de tamaños de poros de 0,2 μ m o de 0,45 μ m para retener una variedad de partículas
- Adecuado para la filtración rápida de muestras en jeringa
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa |
Medio filtrante de politetrafluoroetileno hidrofílico (H-PTFE) | |
Polipropileno sin pigmentos (PP) | |
Luer macho |