Learn More
Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers
Easy to use, saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
Marca: Cytiva 9892-128
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
- Encaja fácilmente en embudos cónicos
- Ahorra un tiempo valioso al realizar análisis repetitivos o múltiples
- Proporciona la misma alta calidad y consistencia que se espera de todos los papeles de filtro Whatman™
Especificaciones
95 g/m2 | |
Plegado | |
Embudos cónicos, análisis repetitivos o múltiples | |
1000/paq. | |
Papel filtro |
Contenido de ceniza:0,007 % | |
Celulosa | |
Grado 40 | |
210 μm | |
125 mm |