Learn More
Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers
Easy to use, saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
249.00€ - 328.00€
Especificaciones
Formato | Plegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Cantidad | 1000/paq. |
Tipo | Papel filtro |
Diámetro (métrico) | 125 mm |
Código de producto | Marca | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062042
|
Cytiva
9891-128 |
Grado 6 |
249.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16072042
|
Cytiva
9892-128 |
Grado 40 |
328.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Easily fits into conical funnels
- Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
- Provides the same high quality and consistency that is expected from all Whatman™ Filter Papers
Especificaciones
Plegado | |
1000/paq. | |
125 mm |
Celulosa | |
Papel filtro |