Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: círculos plegados de grado 595½
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos plegados para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 595½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
Brand: Cytiva 10311652
Additional Details : Peso : 0.42000kg
Description
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 595 ½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
El filtro plegado se utiliza para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias en diversos sectores. El papel plegado mejora y facilita el proceso de filtración.- Ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples
- Reduce el tiempo de filtración general; se ha eliminado la ralentización normal producida por la carga de partículas
- Aumenta la capacidad de carga total
- Mantiene el caudal; se reduce el contacto con el embudo, la forma del filtro es autónoma
- El plisado no afecta significativamente los datos técnicos; se pueden usar las mismas cifras con círculos planos
- El grado 595½ es un papel de medio a rápido con retención de partículas de media a fina
- Aplicaciones:
- Separación de partículas procedentes de extractos de alimentos
- Filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas
Specifications
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 595 ½, 270 mm | |
Celulosa | |
7 μm | |
Media rápida | |
Grado 595 ½ | |
150 μm |
Círculo plegado | |
7 μm | |
80 s | |
Un filtro preplegado utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas a partir de extractos de alimentos o filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas, por ejemplo, para análisis ICP/AAS). | |
Paquete de 100 | |
270 mm |