Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: círculos plegados de grado 595½
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos plegados para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 595½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
37.10€ - 372.00€
Especificaciones
Formato | Círculo plegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 7 μm |
Tamaño de poro | 7 μm |
Velocidad de filtración | 80 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11313055
|
Cytiva
10311641 |
70 mm |
37.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323055
|
Cytiva
10311642 |
90 mm |
38.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737751
|
Cytiva
10311643 |
110 mm |
39.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11315214
|
Cytiva
10311644 |
125 mm |
42.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10068000
|
Cytiva
10311645 |
150 mm |
48.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11335214
|
Cytiva
10311647 |
185 mm |
75.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393045
|
Cytiva
10311649 |
210 mm |
88.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10510022
|
Cytiva
10311651 |
240 mm |
112.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10314071
|
Cytiva
10311652 |
270 mm |
140.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11365214
|
Cytiva
10311653 |
320 mm |
191.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303055
|
Cytiva
10311654 |
385 mm |
204.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333055
|
Cytiva
10311656 |
500 mm |
372.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 595 ½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
Filtro preplegado utilizado en numerosas aplicaciones analíticas.- Papel de filtro fino
- Media a rápida
- Retención de partículas de medias a finas
- Separan partículas de extractos de alimentos
- Filtran sólidos a partir de muestras medioambientales digeridas
Especificaciones
Círculo plegado | |
7 μm | |
80 s | |
Un filtro preplegado utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas a partir de extractos de alimentos o filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas, por ejemplo, para análisis ICP/AAS). | |
Paquete de 100 |
Celulosa | |
7 μm | |
Media rápida | |
Grado 595 ½ | |
150 μm |