Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: círculos plegados de grado 595½
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos plegados para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 595½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
Marca:  Cytiva 10311649
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11393045
  • 88.55€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 595 ½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
El filtro plegado se utiliza para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias en diversos sectores. El papel plegado mejora y facilita el proceso de filtración.  
  • Ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples
  • Reduce el tiempo de filtración general; se ha eliminado la ralentización normal producida por la carga de partículas
  • Aumenta la capacidad de carga total
  • Mantiene el caudal; se reduce el contacto con el embudo, la forma del filtro es autónoma
  • El plisado no afecta significativamente los datos técnicos; se pueden usar las mismas cifras con círculos planos
  • El grado 595½ es un papel de medio a rápido con retención de partículas de media a fina
  • Aplicaciones:
    • Separación de partículas procedentes de extractos de alimentos
    • Filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 595 ½, 210 mm
Celulosa
7 μm
Media rápida
Grado 595 ½
150 μm
Círculo plegado
7 μm
80 s
Un filtro preplegado utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas a partir de extractos de alimentos o filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas, por ejemplo, para análisis ICP/AAS).
Paquete de 100
210 mm