Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 597½
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 597½ Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos
Marca:  Cytiva 10311854
Detalles adicionales : Peso : 1.08100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375234
  • 287.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 597½ ofrecen un área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
El filtro plegado se utiliza para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias en diversos sectores. El papel plegado mejora y facilita el proceso de filtración.  
  • Ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples
  • Reduce el tiempo de filtración general; se ha eliminado la ralentización normal producida por la carga de partículas
  • Aumenta la capacidad de carga total
  • Mantiene el caudal; se reduce el contacto con el embudo, la forma del filtro es autónoma
  • El plisado no afecta significativamente los datos técnicos; se pueden usar las mismas cifras con círculos planos
  • El grado 597½ es un papel de medio a rápido con retención de partículas de media a fina
  • Aplicaciones:
    • Análisis alimentarias; determinación del contenido de grasa
    • Eliminación de dióxido de carbono y turbidez de bebidas
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 597 ½, 385 mm
Celulosa
4 a 7 μm
Media rápida
Grado 597 ½
180 μm
Círculo plegado
7 μm
70 s
Un filtro preplegado usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias (por ejemplo, determinación del contenido de grasas) o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas (por ejemplo, análisis de cerveza)
Paquete de 100
385 mm