Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 597½
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 597½ Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos
44.90€ - 370.00€
Especificaciones
Formato | Círculo plegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 7 μm |
Tamaño de poro | 4 a 7 μm |
Velocidad de filtración | 70 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11385224
|
Cytiva
10311841 |
70 mm |
44.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11395224
|
Cytiva
10311842 |
90 mm |
48.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11305234
|
Cytiva
10311843 |
110 mm |
56.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10109190
|
Cytiva
10311844 |
125 mm |
64.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11325234
|
Cytiva
10311845 |
150 mm |
65.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10433141
|
Cytiva
10311847 |
185 mm |
77.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11345234
|
Cytiva
10311851 |
240 mm |
86.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11355234
|
Cytiva
10311852 |
270 mm |
105.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11365234
|
Cytiva
10311853 |
320 mm |
137.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11375234
|
Cytiva
10311854 |
385 mm |
287.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11385234
|
Cytiva
10311856 |
500 mm |
370.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 597½ ofrecen un área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
El filtro plegado se utiliza para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias en diversos sectores. El papel plegado mejora y facilita el proceso de filtración.- Ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples
- Reduce el tiempo de filtración general; se ha eliminado la ralentización normal producida por la carga de partículas
- Aumenta la capacidad de carga total
- Mantiene el caudal; se reduce el contacto con el embudo, la forma del filtro es autónoma
- El plisado no afecta significativamente los datos técnicos; se pueden usar las mismas cifras con círculos planos
- El grado 597½ es un papel de medio a rápido con retención de partículas de media a fina
- Aplicaciones:
- Análisis alimentarias; determinación del contenido de grasa
- Eliminación de dióxido de carbono y turbidez de bebidas
Especificaciones
Círculo plegado | |
7 μm | |
70 s | |
Un filtro preplegado usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias (por ejemplo, determinación del contenido de grasas) o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas (por ejemplo, análisis de cerveza) | |
Paquete de 100 |
Celulosa | |
4 a 7 μm | |
Media rápida | |
Grado 597 ½ | |
180 μm |