Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo, categoría QM-A, forma circular
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluidos el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles. Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
Marca:  Cytiva 1851-085
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313355
  • 585.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles.Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
  • Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
  • Sin ligante
  • Gran capacidad de carga
  • Caudales rápidos (caudal de aire de 6,4 s/100 ml/pulg.2)
  • Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles
  • Los filtros son adecuados para análisis y muestreo de PM-10
Especificaciones
Especificaciones
6,3 s/100 ml/pulg2
Cuarzo de gran pureza
Muestreo de aire en gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles
100 unidades.
475 μm
85 mm
Circulares
2,2 μm
QM-A
Circulares
Filtro para muestreo de aire
85 mm