Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo, categoría QM-A, forma circular
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluidos el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles. Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
244.00€ - 1045.00€
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330624
|
Cytiva
1851-025 |
25 mm |
244.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303345
|
Cytiva
1851-101 |
101,6 mm |
530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313355
|
Cytiva
1851-085 |
85 mm |
585.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393345
|
Cytiva
1851-050 |
50 mm |
356.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343345
|
Cytiva
1851-082 |
82 mm |
451.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383345
|
Cytiva
1851-150 |
150 mm |
1045.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353345
|
Cytiva
1851-090 |
90 mm |
595.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393335
|
Cytiva
1851-045 |
45 mm |
310.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373345
|
Cytiva
1851-118 |
118 mm |
760.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313345
|
Cytiva
1851-032 |
32 mm |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11340624
|
Cytiva
1851-037 |
37 mm |
279.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10455211
|
Cytiva
1851-047 |
47 mm |
347.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323345
|
Cytiva
1851-055 |
55 mm |
365.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles.Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
- Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
- Sin aglutinante
- Alta capacidad de carga
- Velocidades de caudal rápidas (índice de flujo de aire de 6.4 s/100 ml/pulg2)
- Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestreo de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles
- Los filtros son adecuados para análisis y muestreo de PM-10
Especificaciones
Circulares | |
Grado QM-A. |