Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 58
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
Marca: Cytiva 10410314
242.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables por todos los métodos
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Hidrófilo | |
50 mm (Diám.) |
0,2 μm | |
75 μm | |
50 mm |