Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 58
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
208.00€ - 785.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Grosor (métrico) | 75 μm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11315404
|
Cytiva
10410380 |
300 x 600 mm | 0,2 μm |
785.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395394
|
Cytiva
10410314 |
50 mm (Diám.) | 0,2 μm |
325.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11305404
|
Cytiva
10410319 |
100 mm (Diám.) | 0,2 μm |
208.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11385394
|
Cytiva
10410312 |
47 mm (Diám.) | 0,2 μm |
388.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
Baja adsorción proteica. Membrana hidrófila. Resistente a gran variedad de solventes. Apta para uso con soluciones acuosas o solventes orgánicos. Compatible con los solventes utilizados en HPLC.Especificaciones
Celulosa regenerada | |
0,2 μm | |
Hidrófilo | |
75 μm |