Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Small Refills
For use with TurboBlotter Kits
Marca:  Cytiva 10416306
253.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11919297
  • 286.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los paquetes de recarga contienen membranas y papeles adicionales necesarios para transferencias posteriores.
  • Consta de una lámina de membrana de nylon Nytra™ SPC de 0,45μm
  • Una mecha de papel de transferencia de 3mm Chr
  • Pila de blotter compuesta de ocho láminas de papel de transferencia de 3mm Chr
  • 20 láminas de papel de transferencia GB004
  • Los recambios contienen cinco juegos de materiales de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de transferencia para transferencia de TurboBlotter™ en gel, 11 x 14 cm
Cinco juegos de materiales de transferencia (membrana Nytran™ SPC, mecha y pila de 8 láminas de papel para cromatografía de 3mm y 20 láminas de papel GB004)
14 cm
11 cm
Recarga de TurboBlotter Nytran™ SPC de 0,45μm™
5,5 in
4,3 in