Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Small Refills
For use with TurboBlotter Kits
200.00€ - 286.00€
Especificaciones
Tipo | Recarga de TurboBlotter Nytran™ SPC de 0,45μm™ |
---|---|
Incluye | Cinco juegos de materiales de transferencia (membrana Nytran™ SPC, mecha y pila de 8 láminas de papel para cromatografía de 3mm y 20 láminas de papel GB004) |
Código de producto | Marca | Longitud del gel (imperial) | Longitud del gel (métrico) | Anchura del gel (imperial) | Anchura del gel (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del gel (imperial) | Longitud del gel (métrico) | Anchura del gel (imperial) | Anchura del gel (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11919297
|
Cytiva
10416306 |
5,5 in | 14 cm | 4,3 in | 11 cm |
286.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11999287
|
Cytiva
10416302 |
5,9 in | 15 cm | 3,9 in | 10 cm | N/A | |||
Descripción
Transferencia rápida: TurboBlotter Nytran RCP (SPC)• Aparato de transferencia por capilaridad y por gravitación con consumible listo para usar
• Rápido: transferencia alcalina en 1 h, la transferencia neutra en (CSC) 3 h
• Membrana de transferencia Nytran SPC: Relación señal / ruido de fondo excepcional
• Aparato de transferencia rápido por capilaridad y gravitación, reutilizable, que no necesita la adición del peso encima
• Compacto, hasta 5 TurboBlotters apilables
• Recarga TurboBlotter
Especificaciones
Recarga de TurboBlotter Nytran™ SPC de 0,45μm™ | |
Cinco juegos de materiales de transferencia (membrana Nytran™ SPC, mecha y pila de 8 láminas de papel para cromatografía de 3mm y 20 láminas de papel GB004) |