Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Small Refills
For use with TurboBlotter Kits
Marca: Cytiva 10416302
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los paquetes de recarga contienen membranas y papeles adicionales necesarios para transferencias posteriores.
- Consta de una lámina de membrana de nylon Nytra™ SPC de 0,45μm
- Una mecha de papel de transferencia de 3mm Chr
- Pila de blotter compuesta de ocho láminas de papel de transferencia de 3mm Chr
- 20 láminas de papel de transferencia GB004
- Los recambios contienen cinco juegos de materiales de transferencia
Especificaciones
Kit de transferencia para transferencia de TurboBlotter™ en gel, 10 x 15 cm | |
Cinco juegos de materiales de transferencia (membrana Nytran™ SPC, mecha y pila de 8 láminas de papel para cromatografía de 3mm y 20 láminas de papel GB004) | |
15 cm | |
10 cm |
Recarga de TurboBlotter Nytran™ SPC de 0,45μm™ | |
5,9 in | |
3,9 in |