Learn More
Cytiva ™ Filtros de jeringa Whatman Uniflo, 0,45μ m, medios de filtración PES
Las membranas de PES hidrófilas están diseñadas para ofrecer estabilidad en pH bajo, tienen niveles bajos de extraíbles y presentan baja unión de proteínas, lo que las hace adecuadas para muchos disolventes acuosos y orgánicos.
Marca:  Cytiva 9912-1304
Detalles adicionales : Peso : 0.46800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15823597
  • 855.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas de PES hidrófilas están diseñadas para ofrecer estabilidad en pH bajo, tienen niveles bajos de extraíbles y presentan baja unión de proteínas, lo que las hace adecuadas para muchos disolventes acuosos y orgánicos.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 13 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 10 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Whatman Uniflo 13 mm 0,45 PES 500/paquete
0,45 μm
0,65 cm2
Luer Lock hembra
67,5 psi
19,6 × 16,9 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Polipropileno
Deslizamiento Luer macho
500 piezas
13 mm