Learn More
Cytiva ™ Filtros de jeringa Whatman Uniflo, 0,45μ m, medios de filtración PES
Las membranas de PES hidrófilas están diseñadas para ofrecer estabilidad en pH bajo, tienen niveles bajos de extraíbles y presentan baja unión de proteínas, lo que las hace adecuadas para muchos disolventes acuosos y orgánicos.
805.00€ - 855.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 0,65 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15823597
|
Cytiva
9912-1304 |
13 mm | 19,6 × 16,9 mm |
855.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15843597
|
Cytiva
9912-2504 |
25 mm | 24,5 × 29,2 mm |
805.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las membranas de PES hidrófilas están diseñadas para ofrecer estabilidad en pH bajo, tienen niveles bajos de extraíbles y presentan baja unión de proteínas, lo que las hace adecuadas para muchos disolventes acuosos y orgánicos.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de Cytiva combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son muy adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
500 piezas |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi |