Learn More
Cytiva ™ Filtros de jeringa Whatman Uniflo, 0,45μ m, medios de filtración PES
Las membranas de PES hidrófilas están diseñadas para ofrecer estabilidad en pH bajo, tienen niveles bajos de extraíbles y presentan baja unión de proteínas, lo que las hace adecuadas para muchos disolventes acuosos y orgánicos.
Marca: Cytiva 9912-2504
Detalles adicionales : Peso : 1.40400kg
Descripción
Las membranas de PES hidrófilas están diseñadas para ofrecer estabilidad en pH bajo, tienen niveles bajos de extraíbles y presentan baja unión de proteínas, lo que las hace adecuadas para muchos disolventes acuosos y orgánicos.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
Whatman Uniflo 25 mm 0,45 PES 500/paquete | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi | |
24,5 × 29,2 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
500 piezas | |
25 mm |