Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca:  Cytiva 9921-1302
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16655705
  • 540.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Presión de funcionamiento: 67,5 psi
Especificaciones
Especificaciones
0,52 g
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,2 μm
Polipropileno
Slip Luer macho
19,6 x 16,9 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Luer Lock hembra
500 unidades
13 mm