Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
141.00€ - 625.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Estilo de salida | Slip Luer macho |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16695695
|
Cytiva
9917-2504 |
25 mm | PVDF | 0,45 μm | No estéril |
198.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16605705
|
Cytiva
9918-2504 |
25 mm | Nailon | 0,45 μm | No estéril |
152.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16635705
|
Cytiva
9920-2502 |
25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | No estéril |
155.83€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16675705
|
Cytiva
9921-2502 |
25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | No estéril |
625.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16645705
|
Cytiva
9920-2504 |
25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | No estéril |
151.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16685705
|
Cytiva
9921-2504 |
25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | No estéril |
625.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16615705
|
Cytiva
9920-1302 |
13 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | No estéril |
154.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16655705
|
Cytiva
9921-1302 |
13 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | No estéril |
540.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16625705
|
Cytiva
9920-1304 |
13 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | No estéril |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16665705
|
Cytiva
9921-1304 |
13 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | No estéril |
540.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Operating Pressure: 67.5 psi
- Nonsterile; not individually wrapped
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Slip Luer macho |
No estéril | |
Luer Lock hembra |