Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca:  Cytiva 9917-2504
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16695695
  • 198.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Presión de funcionamiento: 67,5 psi
Especificaciones
Especificaciones
1,53 g
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,45 μm
3,45 mm
Luer Lock hembra
100 unidad
25 mm
PVDF
No estéril
Polipropileno
Slip Luer macho
24,5 x 29,2 mm