Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo™ con prefiltro de GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
Marca:  Cytiva 9924-3004
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17141655
  • 1175.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringas de GF Whatman Uniflo están disponibles en una variedad de opciones de membrana con una carcasa de sobremolde de polipropileno
  • Tamaños de poro de 0,2 μm o 0,45 μm
  • Impresión grabada con láser en el filtro para facilitar la identificación
  • Embalaje de sobremesa para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,45 μm
4,98 cm2
Luer Lock hembra
500 paquete
Fibra de vidrio (GF)
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Polipropileno
67,5 psi
Deslizamiento Luer macho
30 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.