Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo™ con prefiltro de GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
298.00€ - 1175.00€
Especificaciones
Material | PTFE |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 4,98 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Produktcode | Marke | Material (membrana) | N.° por paquete | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (membrana) | N.° por paquete | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17345200
|
Cytiva
9931-3004 |
H-PTFE | Paquete de 100 |
298.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17365200
|
Cytiva
9932-3004 |
H-PTFE | Paquete de 500 |
1175.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17141665
|
Cytiva
9929-3004 |
Nailon | 100 paquete |
298.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17161665
|
Cytiva
9930-3004 |
Nailon | 500 paquete |
1175.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17121655
|
Cytiva
9923-3004 |
Poliestersulfona (PES) | 100 paquete |
298.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17141655
|
Cytiva
9924-3004 |
Poliestersulfona (PES) | 500 paquete |
1175.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17101665
|
Cytiva
9927-3004 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 100 paquete |
298.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17121665
|
Cytiva
9928-3004 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 500 paquete |
1175.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17161655
|
Cytiva
9925-3004 |
PVDF | 100 paquete |
298.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17181655
|
Cytiva
9926-3004 |
PVDF | 500 paquete |
1175.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
Whatman Uniflo GF Syringe Filters are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing
- 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
- Laser etched printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Spezifikation
PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno | |
67,5 psi | |
Fibra de vidrio (GF) |
0,45 μm | |
4,98 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
Deslizamiento Luer macho | |
30 mm |