Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo™ con prefiltro de GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
Marca:  Cytiva 9931-3004
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17345200
  • 298.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa GF Whatman Uniflo están disponibles en una variedad de opciones de membrana con una carcasa de sobremolde de polipropileno.
  • Tamaños de poro de 0,2 μm o 0,45 μm
  • Impresión grabada con láser en el filtro para facilitar la identificación
  • Embalaje de sobremesa para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,45 μm
4,98 cm2
Luer Lock hembra
Paquete de 100
Fibra de vidrio (GF)
H-PTFE
No estéril
Polipropileno
67,5 psi
Deslizamiento Luer macho
30 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.