Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo™ con prefiltro de GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
Marca:  Cytiva 9932-3004
Detalles adicionales : Peso : 2.21000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17365200
  • 1175.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa GF Whatman Uniflo están disponibles en una variedad de opciones de membrana con una carcasa de sobremolde de polipropileno.
  • Tamaños de poro de 0,2 μm o 0,45 μm
  • Impresión grabada con láser en el filtro para facilitar la identificación
  • Embalaje de sobremesa para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,45 μm
4,98 cm2
Luer Lock hembra
Paquete de 500
Fibra de vidrio (GF)
H-PTFE
No estéril
Polipropileno
67,5 psi
Deslizamiento Luer macho
30 mm