Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
Marca:  DWK Life Sciences 224795
293.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.71530kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12482741
  • 309.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar
  • Insertos de volumen limitado disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Polipropileno
1,77 in
45 mm
13-425
15 mm
4 mL
Tapón de rosca
1000/caja