Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
309.00€ - 361.00€
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12492741
|
DWK Life Sciences
224795-01 |
Ámbar | Sí |
361.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482741
|
DWK Life Sciences
224795 |
Ámbar | No |
309.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12472741
|
DWK Life Sciences
224794-01 |
Transparente | Sí |
315.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts available separately
Especificaciones
Tapón de rosca | |
45 mm |