Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm
Elija entre una amplia gama de conjuntos de filtración y accesorios para satisfacer las necesidades de su aplicación
Marca:  DWK Life Sciences 419336
87.87 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11754309
  • 99.80€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Conjunto de filtración de 25mm
Silicona
6/caja
Tapón de silicona n.º 5
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm > Tapón de silicona n.º 5, para conjunto de filtración de 25 mm