Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm
Elija entre una amplia gama de conjuntos de filtración y accesorios para satisfacer las necesidades de su aplicación
72.70€ - 251.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración de 25mm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11754309
Ver documentos
DWK Life Sciences
419336
Tapón de silicona n.º 5
99.80€
paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12451571
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
419325
Conjunto de filtración
251.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12461571
Ver documentos
DWK Life Sciences
419330
Embudo
72.70€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12481571
Ver documentos
DWK Life Sciences
419332
Base de vidrio fritada
129.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 01-09-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12487121
Ver documentos
DWK Life Sciences
635229
Matraz de filtración
80.10€
cada uno
Fecha estimada de envío: 01-09-2025
para ver el stock
Especificaciones
Conjunto de filtración de 25mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm