Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm
Elija entre una amplia gama de conjuntos de filtración y accesorios para satisfacer las necesidades de su aplicación
Marca: DWK Life Sciences 419330
67.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio | |
1/caja | |
15 ml |
Conjunto de filtración de 25mm | |
Para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica | |
Embudo |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.