Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm
Elija entre una amplia gama de conjuntos de filtración y accesorios para satisfacer las necesidades de su aplicación
Marca:  DWK Life Sciences 419332
112.66 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12481571
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A
Vidrio
1/caja
Conjunto de filtración de 25mm
40-60 μm
Base de vidrio fritada
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm > Base de vidrio fritado, para un conjunto de filtración de 25 mm