Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm
Elija entre una amplia gama de conjuntos de filtración y accesorios para satisfacer las necesidades de su aplicación
Marca: DWK Life Sciences 635229
63.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
Conjunto de filtración de 25mm | |
Análisis de partículas o contaminación microbiológica | |
1/caja | |
125 mL |
Manguera de 0.25 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Matraz de filtración |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.