Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 25 mm con conexión de tapón n.º 5 con soporte de acero inoxidable
Diseñados para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca:  DWK Life Sciences 419338
21.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21903" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11778959
  • 22.35€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes:
  • Soporte de acero inoxidable 316 con 120 cribas de malla
  • Junta de la pantalla de soporte de PTFE
  • Base de soporte de vidrio
  • Embudo graduado de 15 ml
  • Pinza de aluminio anodizado
  • Tapón de silicona n.º 5
Descripción
Descripción
  • Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas para la producción de filtrados ultralimpios.
  • Componentes de vidrio fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de filtración de 25mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
6/caja
Junta de la pantalla de soporte