Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 25 mm con conexión de tapón n.º 5 con soporte de acero inoxidable
Diseñados para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
22.35€ - 270.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 25mm |
---|
Includes:
- 316 stainless steel support with 120 mesh screen
- PTFE support screen gasket
- Glass support base
- 15mL graduated funnel
- Anodized aluminum clamp
- No. 5 silicone stopper
Código de producto | Marca | Material | Tipo | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11778959
|
DWK Life Sciences
419338 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | Junta de la pantalla de soporte | 6/caja |
22.35€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 25-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11791893
|
DWK Life Sciences
419327 |
Vidrio de borosilicato | Conjunto de filtración | 1 |
270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas para la producción de filtrados ultralimpios.
- Componentes de vidrio fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Conjunto de filtración de 25mm |