Learn More
DWK Life Sciences™ Gradilla de 50 puestos Wheaton™ con DI de 28,1 mm Pocillos
Las gradillas de viales se pueden apilar incluso con los viales en su posición. Se pueden limpiar fácilmente en un lavador automático o esterilizar en autoclave
Marca:  DWK Life Sciences™ 868806
227.14 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11581325
  • 409.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las gradillas de viales se pueden apilar incluso con los viales en su posición. Se pueden limpiar fácilmente en un lavador automático o esterilizar en autoclave
  • Esterilizable en autoclave a 121°C durante 20 minutos
  • Abra el fondo del pocillo para facilitar el drenaje
  • Indexación alfanumérica
  • Apilable
  • Diámetro del pocillo: 28,1mm
  • L x An x Al: 33 x 17 x 3 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rack para viales
Esterilizable en autoclave
Viales de muestreadores automáticos o tubos de cultivo
50
Sí
33 x 17 x 3 cm
13 pulg
6,6 in
1,1 in
28,1 mm
10 x 5
Blanca
Polipropileno
Rectángulo
121 °C
33 cm
17 cm
3 cm
28,1 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences™ Gradilla de 50 puestos Wheaton™ con DI de 28,1 mm Pocillos > Posición 50