Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
Marca:  DWK Life Sciences 227494-03G
1439.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.17300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12463711
  • 1515.00€ / paquete de 36
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado de vidrio de borosilicato de tipo I
  • Altura: 115mm (4,53 in)
  • Diámetro: 43mm (1,69 in)
  • Capacidad: 60 ml (2 oz)
Especificaciones
Especificaciones
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica
Vidrio de borosilicato
Pennyhead
4,5 pulg
1,69 in
60 mL
Desde 73 hasta 108
2,02 oz
11,5 cm
4,3 cm