Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
1280.00€ - 1670.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 60 mL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica |
Punto de marca | Sí |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tapón | Pennyhead |
Código de producto | Marca | N.º de secuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de secuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12413711
|
DWK Life Sciences
227494-00G |
Sin numerar |
1280.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12483711
|
DWK Life Sciences
227494-99G |
Opciones |
1670.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12423711
|
DWK Life Sciences
227494-01G |
Desde 1 hasta 36 |
1515.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12443711
|
DWK Life Sciences
227494-02G |
Desde 37 hasta 72 |
1515.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12463711
|
DWK Life Sciences
227494-03G |
Desde 73 hasta 108 |
1515.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Type I borosilicate glass construction
- Height: 115mm (4.53 in.)
- Diameter: 43mm (1.69 in.)
- Capacity: 60mL (2 oz.)
Especificaciones
60 mL | |
Sí | |
Pennyhead | |
4,5 pulg | |
1,69 in |
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica | |
Vidrio de borosilicato | |
2,02 oz | |
11,5 cm | |
4,3 cm |