Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
Marke: DWK Life Sciences 227494-99G
1586.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 7.71110kg
Beschreibung
- Fabricado de vidrio de borosilicato de tipo I
- Altura: 115mm (4,53 in)
- Diámetro: 43mm (1,69 in)
- Capacidad: 60 ml (2 oz)
Spezifikation
Sí | |
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica | |
Vidrio de borosilicato | |
Pennyhead | |
4,5 pulg | |
1,69 in |
60 mL | |
Sí | |
Opciones | |
2,02 oz | |
11,5 cm | |
4,3 cm |