Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 90mm
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Marca:  DWK Life Sciences 635232
106.37 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12497121
  • 128.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
  • Diseñados para manipular hasta 1 000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
  • Los matraces tienen una conexión de manguera n.º 2 para tubos de 1/4 (6 mm) de diámetro interno
  • Recomendado para filtración general
  • Una base del soporte de vidrio fritado con gran porosidad (40-60 μm), embudo graduado, pinza de aluminio anodizado, un tapón de silicona n.º 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Manguera de 0,25 pulg
Vidrio de borosilicato
Análisis de partículas o contaminación microbiológica
Sin revestimiento de seguridad
Matraz de filtración
90 mm
Conjunto de filtración de 90 mm
40-60 μm
1/caja
1000 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 90mm > Matraz de filtración graduada, 1000 ml