Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn Condensers For Soxhlet Extraction Apparatus
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Marca: DWK Life Sciences 334003
209.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las partes mojadas se han fabricado con vidrio de borosilicato WHEATON 33 con bajo nivel de extraíbles
- El matraz que contiene el disolvente se calienta
- Los vapores se elevan en el tubo exterior más grande
- Los vapores entran en el condensador enfriado por agua y se licuan
- Cuando el nivel de líquido del extractor alcanza la parte superior del tubo doblado, la acción de sifón devuelve el disolvente enriquecido con extracto al matraz
Compliance
WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Especificaciones
USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Aparatos de extracción Soxhlet | |
34/45 | |
Condensador Allihn |
Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico | |
Tubo exterior más grande y tubo doblado | |
Vidrio de borosilicato |