Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn Condensers For Soxhlet Extraction Apparatus
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
220.00€ - 279.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo | Condensador Allihn |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico |
Para utilizar con (equipo) | Aparatos de extracción Soxhlet |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12458942
|
DWK Life Sciences
334003 |
34/45 |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12478942
|
DWK Life Sciences
334025 |
55/50 |
279.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass
- The flask containing the solvent is heated
- Vapors rise in the larger outside tube
- Vapors enter the water–cooled condenser and liquate
- When the liquid level in the extractor reaches the top of the bent tube, siphoning action returns the extract-enriched solvent to the flask
Compliance
WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Especificaciones
USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Condensador Allihn | |
Aparatos de extracción Soxhlet |
Vidrio de borosilicato | |
Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico | |
Tubo exterior más grande y tubo doblado |