Learn More
DWK Life Sciences Cápsulas de aluminio perforadas Wheaton™
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco. Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
Marca: DWK Life Sciences 224193-01
111.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco.Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre muchos otros
Especificaciones
Natural | |
1000/caja | |
20 mm |
Aluminio | |
Rasgable completo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%