Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottles Replacement Robotic Stopper
Compatible with 60 and 300mL BOD bottles
Marca:  DWK Life Sciences 227670
77.33 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11708879
  • 87.80€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Beschreibung
  • Vidrio, estilo de cierre: tapón
  • Sin revestir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Para frascos de DBO de 60 y 300 ml
Vidrio
robótico
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote